4-Aminonicotinsäure 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Aminopyridin-3-carbonsäure, 4-Amino-3-pyridincarbonsäure
361130010 361130050
ACRO361130010EA 27.7 EUR
ACRO361130010 ACRO361130050
4-Aminonicotinsäure 97%
4-Aminonicotinsäure
Formel: C₆H₆N₂O₂
Molecular Weight: 138,13 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00234183
CAS-Nummer: 7418-65-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥96.0 %