5-Fluorcytosin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Flucytosin, 4-Amino-5-fluor-2-hydroxypyrimidin, 4-Amino-5-fluor-2-pyrimidinol, 5-FC
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
F7129-1G F7129-5G
SIALF7129-1GEA 295 EUR
SIALF7129-1G SIALF7129-5G
5-Fluorcytosin, Sigma-Aldrich®
5-Fluorcytosin
Formel: C₄H₄FN₃O
Molecular Weight: 129,09 g/mol
Siedepunkt: 298 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 165 °C
MDL: MFCD00006035
CAS-Nummer: 2022-85-7
EINECS: 217-968-7
Merck Index: 13,04151