5-Fluorcytosin 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Flucytosin, 4-Amino-5-fluor-2-hydroxypyrimidin, 4-Amino-5-fluor-2-pyrimidinol, 5-FC
258340010 258340050 258342500
ACRO258340010EA 169 EUR
ACRO258340010 ACRO258340050 ACRO258342500
5-Fluorcytosin 99+%
5-Fluorcytosin
Formel: C₄H₄FN₃O
Molecular Weight: 129,09 g/mol
Siedepunkt: 298 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 296 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006035
CAS-Nummer: 2022-85-7
EINECS: 217-968-7
Merck Index: 13,04151
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1.0 % (1 g, 105°C)
Titration with HClO4 ≥99.0 % (On dried substance)