4-Chlor-3-(trifluormethyl)phenylboronsäure 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Dihydroxy(4-chlor-3-(trifluormethyl)phenyl)boran, 4-Chlor-3-(trifluormethyl)benzolboronsäure, (4-Chlor-3-(trifluormethyl)phenyl)metaborsäure
L20105.03 L20105.06
L20105.03EA 60.8 EUR
L20105.03 L20105.06
4-Chlor-3-(trifluormethyl)phenylboronsäure 96%
4-Chlor-3-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Purity: 96% CAS No.: 176976-42-4 Molecular Formula: C7H5BClF3O2 Formula Weight: 224.38 MDL No.: MFCD03094999
Formel: C₇H₅BClF₃O₂
Molecular Weight: 224,37 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094999
CAS-Nummer: 176976-42-4