4-Chlornicotinsäure
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
4-Chlor-3-pyridincarbonsäure, 4-Chlorpyridin-3-carbonsäure
FL13136.POR
013136-5G
013136-1G
CHMPFL13136.POREA
0
EUR
CHMPFL13136.POR
FLUO013136-5G
FLUO013136-1G
4-Chlornicotinsäure
4-Chlornicotinsäure
Formel:
C₆H₄ClNO₂ |
MDL:
MFCD00128860 CAS-Nummer: 10177-29-4 |