4-Acetylphenylboronsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: (4-Acetylphenyl)metaboric acid, 4-Acetylbenzeneboronic acid, Dihydroxy(4-acetylphenyl)borane
B23234.03 B23234.06 B23234.14
B23234.03EA 31.5 EUR
B23234.03 B23234.06 B23234.14
4-Acetylphenylboronsäure ≥98%
4-Acetylphenylboronsäure
Purity: 98% CAS No.: 149104-90-5 Molecular Formula: C8H9BO3 Formula Weight: 163.97 Melting Point: ca 240° dec. Beilstein Reference: 7869162
Formel: C₈H₉BO₃
Molecular Weight: 163.97
Schmelzpunkt: ∼ 240 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01074667
CAS-Nummer: 149104-90-5