4-Vinylphenylboronsäure 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Dihydroxy(4-vinylphenyl)boran, (4-Vinylphenyl)metaborsäure, 4-Vinylbenzolboronsäure
AC35981.250 AC35981.1 359810010 359810050
MAYBAC35981.250EA 0 EUR
MAYBAC35981.250 MAYBAC35981.1 ACRO359810010 ACRO359810050
4-Vinylphenylboronsäure 98%
4-Vinylphenylboronsäure
Formel: C₈H₉BO₂
Molecular Weight: 147,97 g/mol
Schmelzpunkt: 190 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00239441
CAS-Nummer: 2156-04-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %