4-Vinylphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Dihydroxy(4-vinylphenyl)boran, (4-Vinylphenyl)metaborsäure, 4-Vinylbenzolboronsäure
417580-1G
417580-5G
SIAL417580-1GEA
59.6
EUR
SIAL417580-1G
SIAL417580-5G
4-Vinylphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
4-Vinylphenylboronsäure
Formel:
C₈H₉BO₂ Molecular Weight: 147,97 g/mol |
MDL:
MFCD00239441 CAS-Nummer: 2156-04-9 |