α-Angelicalacton, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 5-Methylfuran-2(3H)-on
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W329304-100G-K W329304-1KG-K W329304-250G-K
SIALW329304-100G-KEA 226 EUR
SIALW329304-100G-K SIALW329304-1KG-K SIALW329304-250G-K
α-Angelicalacton, Sigma-Aldrich®
α-Angelicalacton
Formel: C₅H₆O₂
Molecular Weight: 98.1 g/mol
Siedepunkt: 249
Schmelzpunkt: 0
Dichte: 1.0904 g/cm³ (12 °C)
MDL: MFCD00005375
CAS-Nummer: 591-12-8
EINECS: 209-701-8
Merck Index: 12,00686