α-Angelicalacton, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 5-Methylfuran-2(3H)-on
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
A86406-100G A86406-10G
SIALA86406-100GEA 190 EUR
SIALA86406-100G SIALA86406-10G
α-Angelicalacton, Sigma-Aldrich®
α-Angelicalacton
Formel: C₅H₆O₂
Molecular Weight: 98,1 g/mol
Siedepunkt: 249 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 0 °C
Dichte: 1,0904 g/cm³ (12 °C)
MDL: MFCD00005375
CAS-Nummer: 591-12-8
EINECS: 209-701-8
Merck Index: 12,00686