α-Angelicalacton ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
|
Synonyme:
5-Methylfuran-2(3H)-on
L07602.06
L07602.14
L07602.22
L07602.06EA
26.5
EUR
L07602.06
L07602.14
L07602.22
α-Angelicalacton ≥98%
α-Angelicalacton
Purity: 98%
CAS No.: 591-12-8
Molecular Formula: C5H6O2
Formula Weight: 98.10
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.4480
Melting Point: 17-18°
Boiling Point: 53-54°/10mm
Beilstein Reference: 108394
Merck Reference: 14,647
MDL No.: MFCD00005375
Formel:
C₅H₆O₂ Molecular Weight: 98.1 g/mol Siedepunkt: 53…54 °C (10 mmHg) Schmelzpunkt: 17…18 °C Dichte: 1.093 Flammpunkt: 68 °C (154 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005375 CAS-Nummer: 591-12-8 EINECS: 209-701-8 Merck Index: 12,00686 |