4-Piperidinol 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Piperidin-4-ol, 4-Hydroxypiperidin
366510250 366511000
ACRO366510250EA 88.3 EUR
ACRO366510250 ACRO366511000
4-Piperidinol 99+%
4-Piperidinol
Formel: C₅H₁₁NO
Siedepunkt: 108…114 °C (10 mmHg)
Schmelzpunkt: 85…90 °C
Flammpunkt: 107 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005999
CAS-Nummer: 5382-16-1
EINECS: 226-373-1
UN: 3263
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 85 to 90 °C
Water ≤1 % (K.F.)
GC ≥99.0 %