(±)-γ-Hexalacton ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: (±)-4-Hydroxyhexansäurelacton, (±)-Hexan-4-olid, (±)-Hexansäure-γ-lacton, (±)-Capronsäure-γ-lacton, (±)-γ-Caprolacton
A19642.14 A19642.22
A19642.14EA 40.3 EUR
A19642.14 A19642.22
(±)-γ-Hexalacton ≥98%
(±)-γ-Hexalacton
Purity: 98% CAS No.: 695-06-7 Molecular Formula: C6H10O2 Formula Weight: 114.15 Flash Point: 98°(208°F) Refractive Index: 1.4390 Melting Point: -18° Boiling Point: 218-219° Beilstein Reference: 107260 MDL No.: MFCD00005401
Formel: C₆H₁₀O₂
Molecular Weight: 114,14 g/mol
Siedepunkt: 218…219 °C
Schmelzpunkt: –18 °C
Dichte: 1,025
Flammpunkt: 98 °C (208 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005401
CAS-Nummer: 695-06-7
EINECS: 211-778-8