(±)-γ-Octalacton ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(±)-Octan-4-olid, (±)-Octansäure-γ-lacton, (±)-4-Hydroxyoctansäurelacton, (±)-γ-Oktalacton
A18142.22
A18142.14
A18142.22EA
161
EUR
A18142.22
A18142.14
(±)-γ-Octalacton ≥98%
(±)-γ-Octalacton
Purity: 98%
CAS No.: 104-50-7
Molecular Formula: C8H14O2
Formula Weight: 142.20
Flash Point: 126°(259°F)
Refractive Index: 1.444
Boiling Point: 233-235°
MDL No.: MFCD00005402
Formel:
C₈H₁₄O₂ Molecular Weight: 142,2 g/mol Siedepunkt: 233…235 °C Dichte: 0,981 Flammpunkt: 126 °C (259 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005402 CAS-Nummer: 104-50-7 EINECS: 203-208-1 |