(±)-γ-Octalacton, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(±)-Octan-4-olid, (±)-Octansäure-γ-lacton, (±)-4-Hydroxyoctansäurelacton, (±)-γ-Oktalacton
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W279609-1KG-K
W279609-5KG-K
SIALW279609-1KG-KEA
143
EUR
SIALW279609-1KG-K
SIALW279609-5KG-K
(±)-γ-Octalacton, Sigma-Aldrich®
(±)-γ-Octalacton
Formel:
C₈H₁₄O₂ Siedepunkt: 234 °C (1013 hPa) Dichte: 0,991 g/cm³ (0 °C) |
MDL:
MFCD00005402 CAS-Nummer: 104-50-7 EINECS: 203-208-1 |