(±)-γ-Octalacton, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: (±)-Octan-4-olid, (±)-Octansäure-γ-lacton, (±)-4-Hydroxyoctansäurelacton, (±)-γ-Oktalacton

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

W279617-100G-K W279617-1KG-K
SIALW279617-100G-KEA 200 EUR
SIALW279617-100G-K SIALW279617-1KG-K
(±)-γ-Octalacton, Sigma-Aldrich®
(±)-γ-Octalacton
Formel: C₈H₁₄O₂
Siedepunkt: 234 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,991 g/cm³ (0 °C)
MDL: MFCD00005402
CAS-Nummer: 104-50-7
EINECS: 203-208-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR