(±)-γ-Undecalacton ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(±)-4-Hydroxyundecansäurelacton, (±)-Undecan-4-olid, (±)-γ-Undekalacton
L16028.AE
L16028.AP
L16028.AEEA
47.5
EUR
L16028.AE
L16028.AP
(±)-γ-Undecalacton ≥99%
(±)-γ-Undecalacton
Purity: 99%
CAS No.: 104-67-6
Molecular Formula: C11H20O2
Formula Weight: 184.28
Flash Point: 156°(312°F)
Refractive Index: 1.4500
Boiling Point: 164-166°/13mm
Beilstein Reference: 81943
MDL No.: MFCD00005405
Formel:
C₁₁H₂₀O₂ Molecular Weight: 184.28 g/mol Siedepunkt: 164…166 °C (13 mmHg) Dichte: 0.949 Flammpunkt: 156 °C (312 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005405 CAS-Nummer: 104-67-6 EINECS: 203-225-4 |