4-Iodphenylboronsäure 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Jodbenzolboronsäure, 4-Iodbenzolboronsäure, (4-Iodphenyl)metaborsäure, (4-Jodphenyl)metaborsäure, Dihydroxy(4-jodphenyl)boran, Dihydroxy(4-iodphenyl)boran
AC35948.10 359480010 359480050 359480250
MAYBAC35948.10EA 0 EUR
MAYBAC35948.10 ACRO359480010 ACRO359480050 ACRO359480250
4-Iodphenylboronsäure 97%
4-Iodphenylboronsäure
Formel: C₆H₆BIO₂
Molecular Weight: 247.83 g/mol
Schmelzpunkt: 322…326 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01319014
CAS-Nummer: 5122-99-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %