4-Iodphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Jodbenzolboronsäure, 4-Iodbenzolboronsäure, (4-Iodphenyl)metaborsäure, (4-Jodphenyl)metaborsäure, Dihydroxy(4-jodphenyl)boran, Dihydroxy(4-iodphenyl)boran
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
471933-25G
471933-5G
SIAL471933-25GEA
347
EUR
SIAL471933-25G
SIAL471933-5G
4-Iodphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
4-Iodphenylboronsäure
Formel:
C₆H₆BIO₂ Molecular Weight: 247.83 g/mol |
MDL:
MFCD01319014 CAS-Nummer: 5122-99-6 |