4-Tolylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(4-Methylphenyl)metaborsäure, 4-Methylphenylboronsäure, 4-Methylbenzolboronsäure, Dihydroxy(4-methylphenyl)boran
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
393622-10G
393622-1G
SIAL393622-10GEA
264
EUR
SIAL393622-10G
SIAL393622-1G
4-Tolylboronsäure, Sigma-Aldrich®
4-Tolylboronsäure
Formel:
C₇H₉BO₂ Molecular Weight: 135,96 g/mol Schmelzpunkt: 260 °C |
MDL:
MFCD00039138 CAS-Nummer: 5720-05-8 |