(±)-δ-Dodecalacton ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: (±)-Tetrahydro-6-heptyl-2H-pyran-2-on, (±)-Dodecan-5-olid, (±)-δ-Dodekalacton, (±)-5-Hydroxydodecansäurelacton
L14406.14 L14406.22
L14406.14EA 36.1 EUR
L14406.14 L14406.22
(±)-δ-Dodecalacton ≥98%
(±)-δ-Dodecalacton
Purity: 98% CAS No.: 713-95-1 Molecular Formula: C12H22O2 Formula Weight: 198.30 Flash Point: 165°(329°F) Refractive Index: 1.4600 Melting Point: -7° Boiling Point: 288° Beilstein Reference: 1282749 MDL No.: MFCD00006651
Formel: C₁₂H₂₂O₂
Molecular Weight: 198.31 g/mol
Siedepunkt: 288 °C
Schmelzpunkt: –7 °C
Dichte: 0.950
Flammpunkt: 165 °C (329 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006651
CAS-Nummer: 713-95-1
EINECS: 211-932-4