(±)-δ-Hexalacton ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: (±)-δ-Caprolacton, (±)-Hexansäure-δ-lacton, (±)-Hexan-5-olid, (±)-Tetrahydro-6-methyl-2H-pyran-2-on, (±)-Capronsäure-δ-lacton, (±)-5-Hydroxyhexansäurelacton
A19274.14 A19274.22
A19274.14EA 53.5 EUR
A19274.14 A19274.22
(±)-δ-Hexalacton ≥98%
(±)-δ-Hexalacton
Purity: 98% CAS No.: 823-22-3 Molecular Formula: C6H10O2 Formula Weight: 114.15 Flash Point: 105°(221°F) Refractive Index: 1.4510 Melting Point: 18° Boiling Point: 231° Beilstein Reference: 80501 MDL No.: MFCD00083574
Formel: C₆H₁₀O₂
Molecular Weight: 114,14 g/mol
Siedepunkt: 231 °C
Schmelzpunkt: 18 °C
Dichte: 1,040
Flammpunkt: 105 °C (221 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00083574
CAS-Nummer: 823-22-3
EINECS: 212-511-8