(±)-δ-Octalacton ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: (±)-Octan-5-olid, (±)-5-Hydroxyoctansäurelacton, (±)-Octansäure-δ-lacton, (±)-Tetrahydro-6-propyl-2H-pyran-2-on
L14303.14 L14303.22
L14303.14EA 59.5 EUR
L14303.14 L14303.22
(±)-δ-Octalacton ≥97%
(±)-δ-Octalacton
Purity: 97% CAS No.: 698-76-0 Molecular Formula: C8H14O2 Formula Weight: 142.20 Flash Point: 125°(257°F) Refractive Index: 1.4550 Melting Point: -14° Boiling Point: 238° Beilstein Reference: 111515 MDL No.: MFCD00144051
Formel: C₈H₁₄O₂
Siedepunkt: 238 °C
Schmelzpunkt: –14 °C
Dichte: 1,002
Flammpunkt: 125 °C (257 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00144051
CAS-Nummer: 698-76-0
EINECS: 211-820-5