(±)-δ-Tetradecalacton, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (±)-5-Hydroxytetradecansäurelacton, (±)-Tetradecan-5-olid, (±)-δ-Tetradekalacton, (±)-Tetrahydro-6-nonyl-2H-pyran-2-on
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W359009-100G-K W359009-1KG-K W359009-5KG-K
SIALW359009-100G-KEA 137 EUR
SIALW359009-100G-K SIALW359009-1KG-K SIALW359009-5KG-K
(±)-δ-Tetradecalacton, Sigma-Aldrich®
(±)-δ-Tetradecalacton
Formel: C₁₄H₂₆O₂
Molecular Weight: 226.36 g/mol
MDL: MFCD00059809
CAS-Nummer: 2721-22-4
EINECS: 220-334-2