5-Methylnicotinsäure
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 5-Methyl-3-pyridincarbonsäure, 5-Methylpyridin-3-carbonsäure
BTB09653.250 BTB09653.1
MAYBBTB09653.250EA 0 EUR
MAYBBTB09653.250 MAYBBTB09653.1
5-Methylnicotinsäure
5-Methylnicotinsäure
Formel: C₇H₇NO₂
MDL: MFCD00829036
CAS-Nummer: 3222-49-9