6-Aminonicotinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 6-Amino-3-pyridincarbonsäure, 6-Aminopyridin-3-carbonsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
216879-1G 216879-5G
SIAL216879-1GEA 26 EUR
SIAL216879-1G SIAL216879-5G
6-Aminonicotinsäure, Sigma-Aldrich®
6-Aminonicotinsäure
Formel: C₆H₆N₂O₂
Molecular Weight: 138,13 g/mol
Schmelzpunkt: > 300 °C
MDL: MFCD00006326
CAS-Nummer: 3167-49-5
EINECS: 221-630-4
Merck Index: 13,00455