Ethyl-6-bromhexanoat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Bromcapronsäureethylester, 6-Bromhexansäureethylester
A18398.18 A18398.09 A18398.30
A18398.18EA 116 EUR
A18398.18 A18398.09 A18398.30
Ethyl-6-bromhexanoat ≥97%
Ethyl-6-bromhexanoat
Purity: 97+% CAS No.: 25542-62-5 Molecular Formula: Br(CH2)5CO2CH2CH3 Formula Weight: 223.12 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4595 Boiling Point: 128-130°/16mm Beilstein Reference: 1756051 MDL No.: MFCD00000270
Formel: BrH₂C(CH₂)₄COOCH₂CH₃
Siedepunkt: 128…130 °C (16 mmHg)
Schmelzpunkt: 33 °C
Dichte: 1,254
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000270
CAS-Nummer: 25542-62-5
EINECS: 247-085-2