Ethyl-6-bromhexanoat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
305920250 305921000
ACRO305920250EA 73.6 EUR
ACRO305920250 ACRO305921000
Ethyl-6-bromhexanoat 98%
Ethyl-6-bromhexanoat
Formel: BrH₂C(CH₂)₄COOCH₂CH₃
Siedepunkt: 128…130 °C (16 mmHg)
Schmelzpunkt: 33 °C
Dichte: 1,254 g/cm³
Flammpunkt: 58,3 °C
MDL: MFCD00000270
CAS-Nummer: 25542-62-5
EINECS: 247-085-2
UN: 3272
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4600 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %