ε-Hexalacton Monomer 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Hexansäure-ε-lacton, Hexan-6-olid, Capronsäure-ε-lacton, 6-Hydroxyhexansäurelacton, ε-Caprolacton
173440010
173442500
173440025
ACRO173440010EA
132
EUR
ACRO173440010
ACRO173442500
ACRO173440025
ε-Hexalacton Monomer 99%
ε-Hexalacton
Formel:
C₆H₁₀O₂ Molecular Weight: 114.14 g/mol Siedepunkt: 225 Schmelzpunkt: –1 °C Dichte: 1.03 g/cm³ Flammpunkt: 109 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003267 CAS-Nummer: 502-44-3 EINECS: 207-938-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4620 to 1.4640 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.1 % |
GC | ≥98.5 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...