ε-Hexalacton, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Hexansäure-ε-lacton, Hexan-6-olid, Capronsäure-ε-lacton, 6-Hydroxyhexansäurelacton, ε-Caprolacton
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
704067-100G 704067-500G
SIAL704067-100GEA 45 EUR
SIAL704067-100G SIAL704067-500G
ε-Hexalacton, Sigma-Aldrich®
ε-Hexalacton
Formel: C₆H₁₀O₂
Molecular Weight: 114,14 g/mol
Siedepunkt: 225 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –1 °C
Dichte: 1,0705 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00003267
CAS-Nummer: 502-44-3
EINECS: 207-938-1