6-Methylnicotinsäure 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Methyl-3-pyridincarbonsäure, 6-Methylpyridin-3-carbonsäure
307620010
307620050
ACRO307620010EA
28.6
EUR
ACRO307620010
ACRO307620050
6-Methylnicotinsäure 99%
6-Methylnicotinsäure
Formel:
C₇H₇NO₂ Molecular Weight: 137.14 g/mol Schmelzpunkt: 209…213 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006341 CAS-Nummer: 3222-47-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow to beige Powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 209 to 213 °C |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |