6-Methylnicotinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
6-Methyl-3-pyridincarbonsäure, 6-Methylpyridin-3-carbonsäure
284750-1G
284750-5G
SIAL284750-1GEA
26.2
EUR
SIAL284750-1G
SIAL284750-5G
6-Methylnicotinsäure, Sigma-Aldrich®
6-Methylnicotinsäure
Formel:
C₇H₇NO₂ Molecular Weight: 137,14 g/mol Schmelzpunkt: 212 °C |
MDL:
MFCD00006341 CAS-Nummer: 3222-47-7 |