6-Methylnicotinsäure
Lieferant: CHEMPUR
FL3382.500 003382-1G 003382-5G 003382-25G
CHMPFL3382.500EA 0 EUR
CHMPFL3382.500 FLUO003382-1G FLUO003382-5G FLUO003382-25G
6-Methylnicotinsäure
6-Methylnicotinsäure
Formel: C₇H₇NO₂
Schmelzpunkt: 212 °C
MDL: MFCD00006341
CAS-Nummer: 3222-47-7