Ammoniaklösung 28% (NH₃-Basis) in Wasser ≥99,99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyme: Ammoniumhydroxid, Ammoniak
338818-100ML 338818-1L
338818-100MLEA 121.56 EUR
338818-100ML 338818-1L
Ammoniaklösung 28% (NH₃-Basis) in Wasser ≥99,99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Ammoniaklösung
Formel: NH₃
Siedepunkt: 32 °C (1,013 hPa)
Schmelzpunkt: –92 °C
Dichte: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 30,2 %(V)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066650
CAS-Nummer: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 2672
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (acidimetric) 28.0 - 30.0 %
Metal trace analysis (ICP) Max. 0.01 %