(±)-Pipecolinsäure ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: H-DL-Homopro-OH, (±)-2-Piperidincarbonsäure
B23541.06 B23541.14 B23541.22
B23541.06EA 28.6 EUR
B23541.06 B23541.14 B23541.22
(±)-Pipecolinsäure ≥99%
(±)-Pipecolinsäure
Purity: 99% CAS No.: 535-75-1 Molecular Formula: C6H11NO2 Formula Weight: 129.16 Melting Point: ca 280° dec. Beilstein Reference: 81095 Merck Reference: 14,7458 MDL No.: MFCD00064347
Formel: C₆H₁₁NO₂
Molecular Weight: 129.16 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 280 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064347
CAS-Nummer: 535-75-1
EINECS: 208-616-3
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable