(±)-Pipecolinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
H-DL-Homopro-OH, (±)-2-Piperidincarbonsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
P45850-100G
P45850-25G
SIALP45850-100GEA
161
EUR
SIALP45850-100G
SIALP45850-25G
(±)-Pipecolinsäure, Sigma-Aldrich®
(±)-Pipecolinsäure
Formel:
C₆H₁₁NO₂ Molecular Weight: 129.16 g/mol |
MDL:
MFCD00064347 CAS-Nummer: 535-75-1 EINECS: 208-616-3 |