(±)-Pipecolinsäure

Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA

Synonyme: H-DL-Homopro-OH, (±)-2-Piperidincarbonsäure

4030766.0025 4030766.0100
BACE4030766.0025EA 0 EUR
BACE4030766.0025 BACE4030766.0100
(±)-Pipecolinsäure
(±)-Pipecolinsäure
Formel: C₆H₁₁NO₂
MDL: MFCD00064347
CAS-Nummer: 535-75-1
EINECS: 208-616-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR