(±)-Nipecotinsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: (±)-3-Piperidincarbonsäure
B24723.03 B24723.06 B24723.14
B24723.03EA 25.1 EUR
B24723.03 B24723.06 B24723.14
(±)-Nipecotinsäure ≥98%
(±)-Nipecotinsäure
Purity: 98% CAS No.: 498-95-3 Molecular Formula: C6H11NO2 Formula Weight: 129.16 Melting Point: ca 261° dec. Solubility: Soluble in water Beilstein Reference: 81096 Merck Reference: 14,6561 MDL No.: MFCD00005992
Formel: C₆H₁₁NO₂
Schmelzpunkt: ∼ 261 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005992
CAS-Nummer: 498-95-3
EINECS: 207-873-9
Merck Index: 14,6561