(±)-Nipecotinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (±)-3-Piperidincarbonsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
211672-1G 211672-25G 211672-5G
SIAL211672-1GEA 47.3 EUR
SIAL211672-1G SIAL211672-25G SIAL211672-5G
(±)-Nipecotinsäure, Sigma-Aldrich®
(±)-Nipecotinsäure
Formel: C₆H₁₁NO₂
Molecular Weight: 129,16 g/mol
MDL: MFCD00005992
CAS-Nummer: 498-95-3
EINECS: 207-873-9