(±)-Nipecotinsäure
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme: (±)-3-Piperidincarbonsäure
FL13177.POR 013177-100G 013177-25G 013177-5G
CHMPFL13177.POREA 0 EUR
CHMPFL13177.POR FLUO013177-100G FLUO013177-25G FLUO013177-5G
(±)-Nipecotinsäure
(±)-Nipecotinsäure
Formel: C₆H₁₁NO₂
Molecular Weight: 129,16 g/mol
MDL: MFCD00005992
CAS-Nummer: 498-95-3
EINECS: 207-873-9