(±)-Isonipecotinsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: (±)-4-Piperidincarbonsäure
A11795.14 A11795.22
A11795.14EA 47.9 EUR
A11795.14 A11795.22
(±)-Isonipecotinsäure ≥98%
(±)-Isonipecotinsäure
Purity: 98% CAS No.: 498-94-2 Molecular Formula: C6H11NO2 Formula Weight: 129.16 Odour: Odourless Melting Point: 350° Beilstein Reference: 112553 Merck Reference: 14,5189 MDL No.: MFCD00006004
Formel: C₆H₁₁NO₂
Molecular Weight: 129.16 g/mol
Siedepunkt: 264
Schmelzpunkt: >350 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006004
CAS-Nummer: 498-94-2
EINECS: 207-872-3
Merck Index: 13,05208