(±)-Isonipecotinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (±)-4-Piperidincarbonsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
I18008-100G I18008-25G
SIALI18008-100GEA 109 EUR
SIALI18008-100G SIALI18008-25G
(±)-Isonipecotinsäure, Sigma-Aldrich®
(±)-Isonipecotinsäure
Formel: C₆H₁₁NO₂
Molecular Weight: 129.16 g/mol
Siedepunkt: 264
Schmelzpunkt: 157
MDL: MFCD00006004
CAS-Nummer: 498-94-2
EINECS: 207-872-3
Merck Index: 13,05208