(±)-Isonipecotinsäure 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(±)-4-Piperidincarbonsäure
122620250
122621000
122625000
ACRO122620250EA
35.6
EUR
ACRO122620250
ACRO122621000
ACRO122625000
(±)-Isonipecotinsäure 99%
(±)-Isonipecotinsäure
Formel:
C₆H₁₁NO₂ Molecular Weight: 129,16 g/mol Siedepunkt: 264 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: >300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006004 CAS-Nummer: 498-94-2 EINECS: 207-872-3 Merck Index: 13,05208 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to pink-beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤1 % (120°C, 4 hrs) |
Solubility | (10 % in water) Clear to slightly hazy |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % (On dry substance) |