(±)-Isonipecotinsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
(±)-4-Piperidincarbonsäure
009837-25G
009837-100G
FLUO009837-25GEA
31.1
EUR
FLUO009837-25G
FLUO009837-100G
(±)-Isonipecotinsäure
(±)-Isonipecotinsäure
Formel:
C₆H₁₁NO₂ Molecular Weight: 129.16 g/mol Siedepunkt: 264 Schmelzpunkt: 157 |
MDL:
MFCD00006004 CAS-Nummer: 498-94-2 EINECS: 207-872-3 Merck Index: 13,05208 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...