(±)-Isonipecotinsäure
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
(±)-4-Piperidincarbonsäure
SB00736.1
SB00736.10
SB00736.50
MAYBSB00736.1EA
0
EUR
MAYBSB00736.1
MAYBSB00736.10
MAYBSB00736.50
(±)-Isonipecotinsäure
(±)-Isonipecotinsäure
Formel:
C₆H₁₁NO₂ Siedepunkt: 264 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 157 °C |
MDL:
MFCD00006004 CAS-Nummer: 498-94-2 EINECS: 207-872-3 Merck Index: 13,05208 |