Natriumchlordifluoracetat 97%, Stäbe

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: Chlordifluoressigsäure Natriumsalz

A15756.14 A15756.22 A15756.36
A15756.14EA 63.1 EUR
A15756.14 A15756.22 A15756.36
Natriumchlordifluoracetat 97%, Stäbe
Natriumchlordifluoracetat

Purity: 97% CAS No.: 1895-39-2 Molecular Formula: ClCF2CO2Na Formula Weight: 152.46 Melting Point: ca 195° dec. Beilstein Reference: 4162363

Formel: C₂ClF₂NaO₂
Molecular Weight: 152.46 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 195 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064771
CAS-Nummer: 1895-39-2
EINECS: 217-586-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR