Natriumchlordifluoracetat 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Chlordifluoressigsäure Natriumsalz
404590250
404590050
404591000
ACRO404590250EA
60.7
EUR
ACRO404590250
ACRO404590050
ACRO404591000
Natriumchlordifluoracetat 96%
Natriumchlordifluoracetat
Formel:
C₂ClF₂NaO₂ Molecular Weight: 152.46 g/mol Schmelzpunkt: 195…201 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064771 CAS-Nummer: 1895-39-2 EINECS: 217-586-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | ≥95 % |