Natriumchlordifluoracetat
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: Chlordifluoressigsäure Natriumsalz
001061-100G 001061-25G
FLUO001061-100GEA 119 EUR
FLUO001061-100G FLUO001061-25G
Natriumchlordifluoracetat
Natriumchlordifluoracetat
Formel: C₂ClF₂NaO₂
Molecular Weight: 152.46 g/mol
Schmelzpunkt: 193…195 °C
MDL: MFCD00064771
CAS-Nummer: 1895-39-2
EINECS: 217-586-0