Chloracetylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Monochloressigsäurechlorid, Chloressigsäurechlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.02411.0005
8.02411.0250
8.02411.1000
8.02411.9020
8.02411.0005EA
38.4
EUR
8.02411.0005
8.02411.0250
8.02411.1000
8.02411.9020
Chloracetylchlorid, Sigma-Aldrich®
Chloracetylchlorid
Formel:
C₂H₂Cl₂O Molecular Weight: 112.94 g/mol Siedepunkt: 105 Schmelzpunkt: –22.5 °C Dichte: 1.426 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: >100 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00000725 CAS-Nummer: 79-04-9 EINECS: 201-171-6 UN: 1752 ADR: 6.1 (8) I Merck Index: 13,02074 |