Dithiodiglycol (Bis(2-hydroxyethyl)disulfid), Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2,2'-Dithiobisethanol, 2,2'-Dithiodiethanol, Bis(2-hydroxyethyl)disulfid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

380474-250ML 380474-50ML
SIAL380474-250MLEA 351 EUR
SIAL380474-250ML SIAL380474-50ML
Dithiodiglycol (Bis(2-hydroxyethyl)disulfid), Sigma-Aldrich®
Dithiodiglycol (Bis(2-hydroxyethyl)disulfid)
Formel: C₄H₁₀O₂S₂
Molecular Weight: 154,25 g/mol
Siedepunkt: 307 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 27,5 °C
Dichte: 1,27 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00002906
CAS-Nummer: 1892-29-1
EINECS: 217-576-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR